2,6-Dichlorthiophenol ≥97%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyme: 2,6-Dichlorphenylmercaptan, 1,3-Dichlor-2-mercaptobenzol, 2,6-Dichlorbenzolthiol, 2,6-Dichlorbenzol-1-thiol

A12854.06 A12854.14
A12854.06EA 30 EUR
A12854.06 A12854.14
2,6-Dichlorthiophenol ≥97%
2,6-Dichlorthiophenol
Formel: C₆H₄Cl₂S
Molecular Weight: 179.07 g/mol
Siedepunkt: 101…103 °C (14 mmHg)
Schmelzpunkt: 46…50 °C
Flammpunkt: 112 °C (233 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004833
CAS-Nummer: 24966-39-0
EINECS: 416-720-7

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR