2,4-Dimethyl-3-pentanon ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2,4-Dimethylpentan-3-one, Diisopropyl ketone, Isobutyrone
A12875.22
A12875.22EA 32.4 EUR
A12875.22
2,4-Dimethyl-3-pentanon ≥98%
2,4-Dimethyl-3-pentanon
Purity: 98% CAS No.: 565-80-0 Molecular Formula: C7H14O Formula Weight: 114.19 Flash Point: 15°(59°F) Refractive Index: 1.3990 Melting Point: -69° Boiling Point: 124-125° Beilstein Reference: 773782 UN No.: 1224 MDL No.: MFCD00008918
Formel: C₇H₁₄O
Molecular Weight: 114,19 g/mol
Siedepunkt: 124…125 °C
Schmelzpunkt: –69 °C
Dichte: 0,803
Flammpunkt: 15 °C (59 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008918
CAS-Nummer: 565-80-0
EINECS: 209-294-7
UN: 1224
ADR: 3,II