Tris[4-(trifluoromethyl)phenyl]phosphine 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Tris(4-trifluoromethylphenyl)phosphine, Tris(4-(trifluoromethyl)phenyl)phosphine
A12885.03
A12885.03EA
142
EUR
A12885.03
Tris[4-(trifluoromethyl)phenyl]phosphine 98%
Tris[4-(trifluoromethyl)phenyl]phosphine
Purity: 98%
CAS No.: 13406-29-6
Molecular Formula: C21H12F9P
Formula Weight: 466.29
Melting Point: 72-75°
MDL No.: MFCD00058883
Formel:
C₂₁H₁₂F₉P Molecular Weight: 466,28 g/mol Schmelzpunkt: 72…75 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00058883 CAS-Nummer: 13406-29-6 |