4-(Trifluormethyl)benzolsulfonylchlorid ≥98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyme: 4-(Trifluormethyl)benzolsulfonsäurechlorid, 4-(Trifluormethyl)benzol-1-sulfonylchlorid, 4-(Trifluormethyl)benzolsulfochlorid

A12907.14 A12907.03 A12907.06
A12907.14EA 275 EUR
A12907.14 A12907.03 A12907.06
4-(Trifluormethyl)benzolsulfonylchlorid ≥98%
4-(Trifluormethyl)benzolsulfonylchlorid

Purity: 98% CAS No.: 2991-42-6 Molecular Formula: C7H4ClF3O2S Formula Weight: 244.62 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 28-34° Boiling Point: 118-120°/18mm Beilstein Reference: 2113604 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00042422

Formel: C₇H₄ClF₃O₂S
Siedepunkt: 118…120 °C (18 mmHg)
Schmelzpunkt: 28…34 °C
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00042422
CAS-Nummer: 2991-42-6
UN: 3261
ADR: 8,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR