Zinkacetat Dihydrat ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Purity: 97+%
CAS No.: 5970-45-6
Molecular Formula: Zn(OOCCH3)2.2H2O
Formula Weight: 219.50 (183.47anhy)
Odour: Weak, characteristic
pH: 6-7
Melting Point: 237°
Beilstein Reference: 3732513
Merck Reference: 14,10128
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00066961
Formel:
(H₃CCOO)₂Zn·2H₂O Schmelzpunkt: 237 °C Dichte: 1,735 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00066961 CAS-Nummer: 5970-45-6 EINECS: 209-170-2 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 14,10128 |