2,6-Dibrom-4-nitrophenol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1,3-Dibromo-2-hydroxy-5-nitrobenzene
A12916.14
A12916.22
A12916.30
A12916.14EA
45.8
EUR
A12916.14
A12916.22
A12916.30
2,6-Dibrom-4-nitrophenol ≥98%
2,6-Dibrom-4-nitrophenol
Purity: 98%
CAS No.: 99-28-5
Molecular Formula: C6H3Br2NO3
Formula Weight: 296.90
Melting Point: ca 145° dec.
Beilstein Reference: 1245050
Formel:
C₆H₃Br₂NO₃ Molecular Weight: 296.9 g/mol Schmelzpunkt: ∼ 145 °C (Zers.) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007334 CAS-Nummer: 99-28-5 EINECS: 202-744-3 |