Natrium-L(+)-glutamat Monohydrat ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
L(+)-1-Aminopropan-1,3-dicarbonsäure Mononatriumsalz Monohydrat, (S)-(+)-Natriumglutamat Monohydrat, L(+)-2-Amino-1,5-pentandisäure Mononatriumsalz Monohydrat, L(+)-2-Aminoglutarsäure Mononatriumsalz Monohydrat, L(+)-α-Aminoglutarsäure Mononatriumsalz Monohydrat, (S)-(+)-α-Aminoglutarsäure Mononatriumsalz Monohydrat, L(+)-Glutaminsäure Mononatriumsalz Monohydrat, (S)-(+)-Glutaminsäure Mononatriumsalz Monohydrat, (S)-(+)-2-Amino-1,5-pentandisäure Mononatriumsalz Monohydrat, (S)-(+)-2-Aminoglutarsäure Mononatriumsalz Monohydrat, (S)-(+)-1-Aminopropan-1,3-dicarbonsäure Mononatriumsalz Monohydrat
Purity: 98+%
CAS No.: 6106-04-3
Molecular Formula: C5H8NNaO4.H2O
Formula Weight: 187.14 (169.12anhy)
Melting Point: 228° dec.
Beilstein Reference: 4164348
Formel:
C₅H₈NNaO₄·H₂O Schmelzpunkt: 228 °C (Zersetzung) Flammpunkt: >225 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00150138 CAS-Nummer: 6106-04-3 EINECS: 205-538-1 Merck Index: 13,06278 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...