Natrium-L(+)-glutamat Monohydrat ≥98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific

Synonyme: L(+)-1-Aminopropan-1,3-dicarbonsäure Mononatriumsalz Monohydrat, (S)-(+)-Natriumglutamat Monohydrat, L(+)-2-Amino-1,5-pentandisäure Mononatriumsalz Monohydrat, L(+)-2-Aminoglutarsäure Mononatriumsalz Monohydrat, L(+)-α-Aminoglutarsäure Mononatriumsalz Monohydrat, (S)-(+)-α-Aminoglutarsäure Mononatriumsalz Monohydrat, L(+)-Glutaminsäure Mononatriumsalz Monohydrat, (S)-(+)-Glutaminsäure Mononatriumsalz Monohydrat, (S)-(+)-2-Amino-1,5-pentandisäure Mononatriumsalz Monohydrat, (S)-(+)-2-Aminoglutarsäure Mononatriumsalz Monohydrat, (S)-(+)-1-Aminopropan-1,3-dicarbonsäure Mononatriumsalz Monohydrat

A12919.0B A12919.0I A12919.30
A12919.0BEA 61.4 EUR
A12919.0B A12919.0I A12919.30
Natrium-L(+)-glutamat Monohydrat ≥98%
Natrium-L(+)-glutamat Monohydrat

Purity: 98+% CAS No.: 6106-04-3 Molecular Formula: C5H8NNaO4.H2O Formula Weight: 187.14 (169.12anhy) Melting Point: 228° dec. Beilstein Reference: 4164348

Formel: C₅H₈NNaO₄·H₂O
Schmelzpunkt: 228 °C (Zersetzung)
Flammpunkt: >225 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00150138
CAS-Nummer: 6106-04-3
EINECS: 205-538-1
Merck Index: 13,06278

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR