Thioacetamid ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
A12926.14 A12926.22 A12926.36
A12926.14EA 31.7 EUR
A12926.14 A12926.22 A12926.36
Thioacetamid ≥98%
Thioacetamid
Formel: CH₃CSNH₂
Schmelzpunkt: 110…114 °C
Dichte: 1,37
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008070
CAS-Nummer: 62-55-5
EINECS: 200-541-4
Merck Index: 14,9319
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fe2000e62db991c85340c257ac6d64ca42c3551a&vid=18e76b2cdee9ee22a2618ec371858a498f218457&prid=web&clid=SAPDAM