6-Nitroindol ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 6-Nitro-1H-indole
A12927.03
A12927.03EA 60.4 EUR
A12927.03
6-Nitroindol ≥97%
6-Nitroindol
Purity: 97% CAS No.: 4769-96-4 Molecular Formula: C8H6N2O2 Formula Weight: 162.15 Melting Point: 141-145° Beilstein Reference: 135977
Formel: C₈H₆N₂O₂
Molecular Weight: 162,15 g/mol
Schmelzpunkt: 141…145 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00051497
CAS-Nummer: 4769-96-4
EINECS: 225-311-0