Anisol ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
A12997.0E A12997.36
A12997.0EEA 118 EUR
A12997.0E A12997.36
Anisol ≥99%
Anisol
Purity: 99% CAS No.: 100-66-3 Molecular Formula: C7H8O Formula Weight: 108.14 Flash Point: 43°(109°F) Refractive Index: 1.5170 Odour: Ether-like Melting Point: -37° Boiling Point: 153-154° Beilstein Reference: 506892 Merck Reference: 14,669 UN No.: 2222 MDL No.: MFCD00008354
Formel: C₇H₈O
Siedepunkt: 153…154 °C
Schmelzpunkt: –37 °C
Dichte: 0,994
Flammpunkt: 43 °C (109 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008354
CAS-Nummer: 100-66-3
EINECS: 202-876-1
UN: 2222
ADR: 3,III
Merck Index: 14,669
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d32206d4bb9dbd12360d11d39b31237d54a8dcf8&vid=286a07a5e34a1ec55ff6339785af95d9a4326825&prid=web&clid=SAPDAM