4-(Dimethylamino)pyridin 99%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

A13016.06 A13016.14 A13016.22
A13016.06EA 22.3 EUR
A13016.06 A13016.14 A13016.22
4-(Dimethylamino)pyridin 99%
4-(Dimethylamino)pyridin

Purity: 99% CAS No.: 1122-58-3 Molecular Formula: C7H10N2 Formula Weight: 122.17 Flash Point: 124°(255°F) Physical Form: Crystals or powder Melting Point: 110-113° Boiling Point: 162°/50mm Beilstein Reference: 110354 UN No.: 2928 MDL No.: MFCD00006418

Formel: C₇H₁₀N₂
Siedepunkt: 162 °C (50 mmHg)
Schmelzpunkt: 110…113 °C
Flammpunkt: 124 °C (255 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006418
CAS-Nummer: 1122-58-3
EINECS: 214-353-5
UN: 2928
ADR: 6.1,I

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR