3-Phenyl-1-propanol ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
A13022.0B A13022.0I A13022.30
A13022.0BEA 84.4 EUR
A13022.0B A13022.0I A13022.30
3-Phenyl-1-propanol ≥99%
3-Phenyl-1-propanol
Purity: 99% CAS No.: 122-97-4 Molecular Formula: C9H12O Formula Weight: 136.19 Flash Point: 109°(228°F) Refractive Index: 1.5260 Melting Point: -18° Boiling Point: 235° Beilstein Reference: 1857542 MDL No.: MFCD00002950
Formel: (C₆H₅)CH₂CH₂CH₂OH
Siedepunkt: 235 °C
Schmelzpunkt: –18 °C
Dichte: 1,004
Flammpunkt: 109 °C (228 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002950
CAS-Nummer: 122-97-4
EINECS: 204-587-6