Nickel(II)acetat Tetrahydrat ≥98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyme: Essigsäure Nickel(II)salz Tetrahydrat, Nickelacetat Tetrahydrat, Nickeldiacetat Tetrahydrat, Nickeldi(acetat) Tetrahydrat

A13026.0E A13026.22 A13026.36 AB115432.0100
A13026.0EEA 232 EUR
A13026.0E A13026.22 A13026.36 ABCRAB115432.0100
Nickel(II)acetat Tetrahydrat ≥98%
Nickel(II)acetat Tetrahydrat

Purity: 98+% CAS No.: 6018-89-9 Molecular Formula: Ni(CH3COO)2.4H2O Formula Weight: 248.84 (176.79anhy) Odour: Light Melting Point: dec. Beilstein Reference: 3730764 Merck Reference: 14,6499 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00066973

Formel: C₄H₆NiO₄·4H₂O
Molecular Weight: 248.84 g/mol
Siedepunkt: 16
Schmelzpunkt: Zersetzung
Dichte: 1.744
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00066973
CAS-Nummer: 6018-89-9
EINECS: 206-761-7
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 14,6499

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR