Methylmethacrylat 99% stabilisiert

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr


Stabilisierung: Stabilisiert mit Hydrochinon (HQ)

A13030.AE A13030.AP
A13030.AEEA 22.9 EUR
A13030.AE A13030.AP
Methylmethacrylat 99% stabilisiert
Methylmethacrylat

Stabilized


Purity: 99% CAS No.: 80-62-6 Molecular Formula: C5H8O2 Formula Weight: 100.12 Flash Point: 10°(50°F) Refractive Index: 1.4150 Melting Point: -48° Boiling Point: 100-101° Beilstein Reference: 605459 Merck Reference: 14,5941 UN No.: 1247 MDL No.: MFCD00008587

Formel: CH₂=C(CH₃)COOCH₃
Siedepunkt: 100 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –48 °C
Dichte: 0,93 g/cm³
Flammpunkt: 8 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008587
CAS-Nummer: 80-62-6
EINECS: 201-297-1
UN: 1247
ADR: 3,II
REACH: 01-2119452498-28
Merck Index: 14,5941

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR