2-Aminopyrazin 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Aminopyrazin, Pyrazin-2-amin
A13052.06
A13052.14
A13052.18
A13052.06EA
39
EUR
A13052.06
A13052.14
A13052.18
2-Aminopyrazin 99%
2-Aminopyrazine
Purity: 99%
CAS No.: 5049-61-6
Molecular Formula: C4H5N3
Formula Weight: 95.11
Melting Point: 118-121°
Beilstein Reference: 107025
Formel:
C₄H₅N₃ Siedepunkt: 203 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 118…121 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006137 CAS-Nummer: 5049-61-6 EINECS: 225-748-7 |