Ethyl-3-phenylpropionat ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 3-Phenylpropionsäureethylester, Hydrozimtsäureethylester, Ethyldihydrocinnamat
A13055.18
A13055.18EA 42.6 EUR
A13055.18
Ethyl-3-phenylpropionat ≥98%
Ethyl-3-phenylpropionat
Purity: 98+% CAS No.: 2021-28-5 Molecular Formula: C6H5CH2CH2CO2CH2CH3 Formula Weight: 178.23 Flash Point: 107°(224°F) Refractive Index: 1.4940 Boiling Point: 118°/3mm Beilstein Reference: 1910432 MDL No.: MFCD00009206
Formel: C₁₁H₁₄O₂
Molecular Weight: 178,23 g/mol
Siedepunkt: 118 °C (3 mmHg)
Dichte: 1,016
Flammpunkt: 107 °C (224 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009206
CAS-Nummer: 2021-28-5
EINECS: 217-966-6