tert-Butylchlordimethylsilan ≥97%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyme: tert-Butyl-chlordimethylsilan, Chlor-tert-butyldimethylsilan, tert-Butyldimethylchlorsilan, tert-Butyl(dimethyl)silylchlorid

A13064.22 A13064.06 A13064.14
A13064.22EA 380 EUR
A13064.22 A13064.06 A13064.14
tert-Butylchlordimethylsilan ≥97%
tert-Butylchlordimethylsilan

Purity: 97% CAS No.: 18162-48-6 Molecular Formula: C6H15ClSi Formula Weight: 150.73 Flash Point: 22°(72°F) Odour: Pungent Boiling Point: 124-126° Beilstein Reference: 505999 UN No.: 2925 MDL No.: MFCD00000501

Formel: C₆H₁₅ClSi
Siedepunkt: 124…126 °C
Schmelzpunkt: 86…89 °C
Dichte: 0,81
Flammpunkt: 22 °C (72 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000501
CAS-Nummer: 18162-48-6
EINECS: 242-042-4
ADR: 4.1,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR