2-(1-Piperidinyl)anilin ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-(1-Piperidino)aniline
A13073.03 A13073.06 A13073.14
A13073.03EA 22.9 EUR
A13073.03 A13073.06 A13073.14
2-(1-Piperidinyl)anilin ≥98%
2-(1-Piperidinyl)anilin
Purity: 98% CAS No.: 39643-31-7 Molecular Formula: C11H16N2 Formula Weight: 176.26 Melting Point: 44-47° Boiling Point: 96-98°/1mm UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00047467
Formel: C₁₁H₁₆N₂
Siedepunkt: 96…98 °C (1 mmHg)
Schmelzpunkt: 44…47 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00047467
CAS-Nummer: 39643-31-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III