2,6-Di-tert-butyl-p-benzochinon ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
A13091.06
A13091.14
A13091.06EA
72.8
EUR
A13091.06
A13091.14
2,6-Di-tert-butyl-p-benzochinon ≥98%
2,6-Di-tert-butyl-p-benzochinon
Purity: 98+%
CAS No.: 719-22-2
Molecular Formula: C14H20O2
Formula Weight: 220.31
Flash Point:
Formel:
C₁₄H₂₀O₂ Schmelzpunkt: 65…69 °C Flammpunkt: >110 °C (230 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00001601 CAS-Nummer: 719-22-2 EINECS: 211-946-0 |