1-Pentanol ≥98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyme: 1-Pentylalkohol, n-Amylalkohol, Butylcarbinol, 1-Hydroxypentan

A13093.0D A13093.0F A13093.AP
A13093.0DEA 229 EUR
A13093.0D A13093.0F A13093.AP
1-Pentanol ≥98%
1-Pentanol

Purity: 98+% CAS No.: 71-41-0 Molecular Formula: C5H12O Formula Weight: 88.15 Flash Point: 49°(120°F) Refractive Index: 1.4103 Odour: Mild Melting Point: -79° Boiling Point: 136-138° Beilstein Reference: 1730975 Merck Reference: 14,7118 UN No.: 1105 MDL No.: MFCD00002977

Formel: H₃C(CH₂)₃CH₂OH
Molecular Weight: 88.15 g/mol
Siedepunkt: 136…138 °C
Schmelzpunkt: –79 °C
Dichte: 0.812
Flammpunkt: 49 °C (120 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002977
CAS-Nummer: 71-41-0
EINECS: 200-752-1
UN: 1105
ADR: 3 III
Merck Index: 13,07195
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=92dac1192eb8e068fc1804fdcf488129a2385918&vid=d4c7f2c5672a97c6dfaddc50807d768068096252&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR