1-Chlor-3-fluorbenzol ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
A13123.14 A13123.22 A13123.36
A13123.14EA 45 EUR
A13123.14 A13123.22 A13123.36
1-Chlor-3-fluorbenzol ≥99%
1-Chlor-3-fluorbenzol
Purity: 99% CAS No.: 625-98-9 Molecular Formula: C6H4ClF Formula Weight: 130.55 Flash Point: 20°(68°F) Refractive Index: 1.4940 Boiling Point: 126-128° Beilstein Reference: 2039303 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00000569
Formel: C₆H₄ClF
Siedepunkt: 126…128 °C
Dichte: 1,224
Flammpunkt: 20 °C (68 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000569
CAS-Nummer: 625-98-9
EINECS: 210-919-0
ADR: 3,II