2-Brom-m-xylol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
A13130.09
A13130.14
A13130.22
A13130.30
A13130.36
A13130.09EA
35.5
EUR
A13130.09
A13130.14
A13130.22
A13130.30
A13130.36
2-Brom-m-xylol ≥98%
2-Brom-m-xylol
Purity: 98+%
CAS No.: 576-22-7
Molecular Formula: C8H9Br
Formula Weight: 185.07
Flash Point: 73°(163°F)
Refractive Index: 1.5550
Melting Point: -10°
Boiling Point: 205-206°
Beilstein Reference: 1929780
MDL No.: MFCD00000075
Formel:
C₈H₉Br Siedepunkt: 205…206 °C Schmelzpunkt: –10 °C Dichte: 1,384 Flammpunkt: 73 °C (163 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000075 CAS-Nummer: 576-22-7 EINECS: 209-397-7 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...