2-Brom-m-xylol ≥98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

A13130.09 A13130.14 A13130.22 A13130.30 A13130.36
A13130.09EA 35.5 EUR
A13130.09 A13130.14 A13130.22 A13130.30 A13130.36
2-Brom-m-xylol ≥98%
2-Brom-m-xylol

Purity: 98+% CAS No.: 576-22-7 Molecular Formula: C8H9Br Formula Weight: 185.07 Flash Point: 73°(163°F) Refractive Index: 1.5550 Melting Point: -10° Boiling Point: 205-206° Beilstein Reference: 1929780 MDL No.: MFCD00000075

Formel: C₈H₉Br
Siedepunkt: 205…206 °C
Schmelzpunkt: –10 °C
Dichte: 1,384
Flammpunkt: 73 °C (163 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000075
CAS-Nummer: 576-22-7
EINECS: 209-397-7

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR