trans-2-Nitrozimtsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
A13171.14
A13171.22
A13171.36
A13171.14EA
58.7
EUR
A13171.14
A13171.22
A13171.36
trans-2-Nitrozimtsäure ≥98%
trans-2-Nitrozimtsäure
Purity: 98%
CAS No.: 1013-96-3
Molecular Formula: C9H7NO4
Formula Weight: 193.16
Odour: Odourless
Melting Point: 245-249°
Beilstein Reference: 2211209
MDL No.: MFCD00007189
Formel:
C₉H₇NO₄ Schmelzpunkt: 245…249 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007189 CAS-Nummer: 1013-96-3 EINECS: 210-309-4 |