Natriumacetat, wasserfrei 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
|
A13184.0B
A13184.0I
A13184.30
A13184.0BEA
42
EUR
A13184.0B
A13184.0I
A13184.30
Natriumacetat, wasserfrei 99%
Natriumacetat
Purity: 99%
CAS No.: 127-09-3
Molecular Formula: C2H3NaO2
Formula Weight: 82.03
pH: 7,5-9
Melting Point: 324°
Beilstein Reference: 3595639
Merck Reference: 14,8571
MDL No.: MFCD00012459
Formel:
H₃CCOONa Siedepunkt: 881,4 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 324 °C Dichte: 1,528 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00012459 CAS-Nummer: 127-09-3 EINECS: 204-823-8 REACH: 01-2119485123-42 Merck Index: 14,8571 |