Piperidiniumchlorid ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
A13243.22
A13243.22EA 43.6 EUR
A13243.22
Piperidiniumchlorid ≥99%
Piperidiniumchlorid
Purity: 99% CAS No.: 6091-44-7 Molecular Formula: C5H11N.HCl Formula Weight: 121.61 Flash Point: 110°(230°F) Physical Form: Crystalline powder Sensitivity: Hygroscopic Appearance: White Melting Point: 245-248° Beilstein Reference: 3611699 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00012770
Formel: C₅H₁₂ClN
Molecular Weight: 121,61 g/mol
Schmelzpunkt: 245…248 °C
Dichte: 1,12 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012770
CAS-Nummer: 6091-44-7
EINECS: 228-033-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III