Bromacetaldehyddiethylacetal ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
A13276.0E A13276.22 A13276.36
A13276.0EEA 378 EUR
A13276.0E A13276.22 A13276.36
Bromacetaldehyddiethylacetal ≥97%
Bromacetaldehyddiethylacetal
Purity: 97% CAS No.: 2032-35-1 Molecular Formula: C6H13BrO2 Formula Weight: 197.08 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 61°(142°F) Refractive Index: 1.4390 Boiling Point: 66-67°/18mm Beilstein Reference: 635754 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00000214
Formel: BrH₂CCH(OCH₂CH₃)₂
Siedepunkt: 66…67 °C (18 mmHg)
Dichte: 1,270
Flammpunkt: 61 °C (142 °F)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00000214
CAS-Nummer: 2032-35-1
EINECS: 217-989-1
UN: 2810
ADR: 6.1,II