3-Picolylchlorid Hydrochlorid ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
A13279.06 A13279.14
A13279.06EA 30.9 EUR
A13279.06 A13279.14
3-Picolylchlorid Hydrochlorid ≥97%
3-Picolylchlorid Hydrochlorid
Purity: 97% CAS No.: 6959-48-4 Molecular Formula: C6H6ClN.HCl Formula Weight: 164.04 pH: 3 Melting Point: 136-142° Beilstein Reference: 3689156 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00012818
Formel: C₆H₇Cl₂N
Schmelzpunkt: 136…142 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012818
CAS-Nummer: 6959-48-4
EINECS: 230-150-4
UN: 3261
ADR: 8,III