6-Chlornicotinonitril ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Chlor-5-pyridincarbonitril, 6-Chlornicotinsäurenitril, 2-Chlor-5-cyanpyridin, 2-Chlor-5-pyridincarbonsäurenitril
A13291.06 A13291.03 A13291.14
A13291.06EA 60.5 EUR
A13291.06 A13291.03 A13291.14
6-Chlornicotinonitril ≥98%
6-Chlornicotinonitril
Purity: 98% CAS No.: 33252-28-7 Molecular Formula: C6H3ClN2 Formula Weight: 138.56 Melting Point: 116-119° Boiling Point: 105-107°/1mm UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00084941
Formel: C₆H₃ClN₂
Siedepunkt: 105…107 °C (1 mmHg)
Schmelzpunkt: 116…119 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00084941
CAS-Nummer: 33252-28-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III