di-Phosphorpentoxid ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
A13348.0E
A13348.0EEA 114 EUR
A13348.0E
di-Phosphorpentoxid ≥98%
di-Phosphorpentoxid
Purity: 98% CAS No.: 1314-56-3 Molecular Formula: P2O5 Formula Weight: 141.94 Odour: Weak Melting Point: 340° Boiling Point: 360° subl. Merck Reference: 14,7355 UN No.: 1807 MDL No.: MFCD00011440
Formel: P₂O₅
Siedepunkt: 360 °C (Subl.)
Schmelzpunkt: 340 °C
Dichte: 2,39
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011440
CAS-Nummer: 1314-56-3
EINECS: 215-236-1
UN: 1807
ADR: 8,II
Merck Index: 14,7355