(±)-4-Hydroxy-3-methoxymandelsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
A13349.14
A13349.06
A13349.03
A13349.14EA
782
EUR
A13349.14
A13349.06
A13349.03
(±)-4-Hydroxy-3-methoxymandelsäure ≥98%
(±)-4-Hydroxy-3-methoxymandelsäure
Purity: 98%
CAS No.: 2394-20-9
Molecular Formula: C9H10O5
Formula Weight: 198.17
Melting Point: 133-134° dec.
MDL No.: MFCD00004235
Formel:
C₉H₁₀O₅ Siedepunkt: 421 °C (1013 hPa) Dichte: 1,44 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004235 CAS-Nummer: 55-10-7 EINECS: 200-224-0 Merck Index: 12,10070 |