5-Brom-2-thiophencarbaldehyd ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Purity: 97%
CAS No.: 4701-17-1
Molecular Formula: C5H3BrOS
Formula Weight: 191.05
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 98°(208°F)
Refractive Index: 1.6390
Boiling Point: 104-106°/10mm
Beilstein Reference: 108404
MDL No.: MFCD00005432
Formel:
C₅H₃BrOS Siedepunkt: 104…106 °C (10 mmHg) Dichte: 1,762 Flammpunkt: 98 °C (208 °F) |
MDL:
MFCD00005432 CAS-Nummer: 4701-17-1 EINECS: 225-176-8 |