L(+)-Histidin
Lieferant: PanReac AppliChem
A1341.1000
A1341.1000EA 328 EUR
A1341.1000
L(+)-Histidin
L(+)-Histidin
Formel: C₆H₉N₃O₂
Schmelzpunkt: 272…273 °C
Dichte: 1,44 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064315
CAS-Nummer: 71-00-1
EINECS: 200-745-3
Merck Index: 13,04741
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=badfdb36aac0611e5823a7d05e6cba944f6650fa&vid=9e9f9d881a5b3314c7f342312e77e13493901200&prid=web&clid=SAPDAM