Cyclobutylamin 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Aminocyclobutan
A13423.03
A13423.06
A13423.14
A13423.03EA
56.1
EUR
A13423.03
A13423.06
A13423.14
Cyclobutylamin 98%
Cyclobutylamin
Purity: 98%
CAS No.: 2516-34-9
Molecular Formula: C4H9N
Formula Weight: 71.12
Flash Point: -4°(24°F)
Refractive Index: 1.4376
Boiling Point: 82-83°
Beilstein Reference: 2069297
UN No.: 2733
MDL No.: MFCD00001328
Formel:
C₄H₉N Molecular Weight: 71.12 g/mol Siedepunkt: 82…83 °C Dichte: 0.836 Flammpunkt: –4 °C (24 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00001328 CAS-Nummer: 2516-34-9 EINECS: 219-736-0 UN: 2733 ADR: 3 II |