1-Benzyl-3-pyrrolidinon ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-(Phenylmethyl)-3-pyrrolidinone, 1-Benzylpyrrolidin-3-one
A13426.22
A13426.22EA
0
EUR
A13426.22
1-Benzyl-3-pyrrolidinon ≥98%
1-Benzyl-3-pyrrolidinon
Purity: 98%
CAS No.: 775-16-6
Molecular Formula: C11H13NO
Formula Weight: 175.23
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Formel:
C₁₁H₁₃NO Molecular Weight: 175,23 g/mol Siedepunkt: 77…78 °C (0,01 mmHg) Dichte: 1,091 Flammpunkt: >110 °C (230 °F) |
MDL:
MFCD00005342 CAS-Nummer: 775-16-6 EINECS: 212-274-0 |