(±)-4-Methyl-2-pentanol ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(±)-Methylisobutylcarbinol, Isobutylmethylcarbinol
A13435.AP
A13435.0F
A13435.APEA
23.2
EUR
A13435.AP
A13435.0F
(±)-4-Methyl-2-pentanol ≥99%
(±)-4-Methyl-2-pentanol
Purity: 99%
CAS No.: 108-11-2
Molecular Formula: C6H14O
Formula Weight: 102.18
Flash Point: 41°(105°F)
Refractive Index: 1.4110
Odour: Slightly sweetish
Melting Point: -90°
Boiling Point: 131-133°
Beilstein Reference: 1098268
UN No.: 2053
MDL No.: MFCD00004550
Formel:
C₆H₁₄O Molecular Weight: 102.18 g/mol Siedepunkt: 131…133 °C Schmelzpunkt: –90 °C Dichte: 0.806 Flammpunkt: 41 °C (105 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004550 CAS-Nummer: 108-11-2 EINECS: 203-551-7 UN: 2053 ADR: 3 III |