L(+)-Arginin Ph. Eur., USP, pure
Lieferant: PanReac AppliChem
Achtung
Synonyme: (S)-(+)-α-Amino-δ-guanidinovaleriansäure, (S)-(+)-Arginin, H-L-Arg-OH, H-Arg-OH, L(+)-α-Amino-δ-guanidinovaleriansäure
A1345.0500 A1345.1000
A1345.0500EA 99 EUR
A1345.0500 A1345.1000
L(+)-Arginin Ph. Eur., USP, pure
L(+)-Arginin
Formel: C₆H₁₄N₄O₂
Molecular Weight: 174.2 g/mol
Siedepunkt: 368
Schmelzpunkt: 238
Dichte: 1.3 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002635
CAS-Nummer: 74-79-3
EINECS: 200-811-1
Merck Index: 13,00785