Eisen(II)oxalat Dihydrat ≥99%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyme: Oxalsäure Eisen(II)salz Dihydrat, Ethandisäure Eisen(II)salz Dihydrat

A13479.0B A13479.30
A13479.0BEA 137 EUR
A13479.0B A13479.30
Eisen(II)oxalat Dihydrat ≥99%
Eisen(II)oxalat Dihydrat

Purity: 99% CAS No.: 6047-25-2 Molecular Formula: FeC2O4.2H2O Formula Weight: 179.90 (143.87anhy) Physical Form: Crystals Density: 2.28 Appearance: Yellow Melting Point: 190° dec. MDL No.: MFCD00150040

Formel: Fe(C₂O₄)·2H₂O
Schmelzpunkt: 190 °C (Zersetzung)
Dichte: 2,28
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00150040
CAS-Nummer: 6047-25-2
EINECS: 208-217-4
UN: 3288
ADR: 6.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR