Adenosin-5'-triphosphat Dinatriumsalz (ATP Dinatriumsalz)
Lieferant: PanReac AppliChem
A1348.0100
A1348.0100EA 404 EUR
A1348.0100
Adenosin-5'-triphosphat Dinatriumsalz (ATP Dinatriumsalz)
Adenosin-5'-triphosphat Dinatriumsalz (ATP Dinatriumsalz)
Formel: C₁₀H₁₄N₅Na₂O₁₃P₃
MDL: MFCD00080339
CAS-Nummer: 987-65-5
EINECS: 213-579-1