D(+)-Glucose Monohydrat
Lieferant: PanReac AppliChem
Synonyme:
Dextrose Monohydrat, Traubenzucker Monohydrat
A1349.5000
A1349.5000EA
128
EUR
A1349.5000
D(+)-Glucose Monohydrat
D(+)-Glucose Monohydrat
Formel:
C₆H₁₂O₆·H₂O Molecular Weight: 198,17 g/mol Schmelzpunkt: 83 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149450 CAS-Nummer: 14431-43-7 EINECS: 200-075-1 |