3,5-Dichlorbenzylalkohol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
A13527.06
A13527.14
A13527.06EA
43.8
EUR
A13527.06
A13527.14
3,5-Dichlorbenzylalkohol ≥98%
3,5-Dichlorbenzylalkohol
Purity: 98%
CAS No.: 60211-57-6
Molecular Formula: C7H6Cl2O
Formula Weight: 177.03
Melting Point: 76-80°
Beilstein Reference: 1936389
Formel:
C₇H₆Cl₂O Siedepunkt: 264 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 76…80 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004634 CAS-Nummer: 60211-57-6 EINECS: 262-109-1 UN: 2250 ADR: 6.1,II |