Benzylbromid ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
A13535.18 A13535.0B A13535.30
A13535.18EA 23.6 EUR
A13535.18 A13535.0B A13535.30
Benzylbromid ≥99%
Benzylbromid
Purity: 99% CAS No.: 100-39-0 Molecular Formula: C7H7Br Formula Weight: 171.04 Flash Point: 87°(189°F) Physical Form: Liquid Density: 1.438 Refractive Index: 1.5750 Sensitivity: Moisture Sensitive Odour: Pungent, makes eyes water Melting Point: -4° Boiling Point: 198-199° Beilstein Reference: 385801 Merck Reference: 14,1128 UN No.: 1737 MDL No.: MFCD00000172
Formel: (C₆H₅)CH₂Br
Siedepunkt: 198…199 °C
Schmelzpunkt: –4 °C
Dichte: 1,438
Flammpunkt: 87 °C (189 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000172
CAS-Nummer: 100-39-0
EINECS: 202-847-3
UN: 1737
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,1128