1,1,1-Trifluoraceton 95%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
A13556.22
A13556.22EA
314
EUR
A13556.22
1,1,1-Trifluoraceton 95%
1,1,1-Trifluoraceton
Purity: 95%
CAS No.: 421-50-1
Molecular Formula: CF3COCH3
Formula Weight: 112.05
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: -31°(-24°F)
Refractive Index: 1.3000
Odour: Chloroform-like
Melting Point:
Formel:
C₃H₃F₃O Molecular Weight: 112,05 g/mol Siedepunkt: 21…24 °C Schmelzpunkt: < –78 °C Dichte: 1,252 Flammpunkt: –31 °C (–24 °F) Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00000423 CAS-Nummer: 421-50-1 EINECS: 207-005-9 UN: 1993 ADR: 3,I |