2,4-Dihydroxypyridin ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
A13566.03
A13566.06
A13566.14
A13566.03EA
48.7
EUR
A13566.03
A13566.06
A13566.14
2,4-Dihydroxypyridin ≥97%
Purity: 97%
CAS No.: 626-03-9
Molecular Formula: C5H5NO2
Formula Weight: 111.10
Melting Point: ca 267° dec.
Beilstein Reference: 108533
Formel:
C₅H₅NO₂ Siedepunkt: 315 °C (1013 hPa) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006273 CAS-Nummer: 626-03-9 EINECS: 210-924-8 |