5-Bromisatin ≥90%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
5-Brom-2,3-indolindion, 5-Brom-1H-indol-2,3-dion
A13641.18
A13641.22
A13641.36
A13641.18EA
80.2
EUR
A13641.18
A13641.22
A13641.36
5-Bromisatin ≥90%
5-Bromisatin
Purity: 90+%
CAS No.: 87-48-9
Molecular Formula: C8H4BrNO2
Formula Weight: 226.03
Melting Point: ca 250° dec.
Beilstein Reference: 383760
Formel:
C₈H₄BrNO₂ Molecular Weight: 226.03 g/mol Schmelzpunkt: ∼ 250 °C (Zers.) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149345 CAS-Nummer: 87-48-9 EINECS: 201-747-7 |