1,5-Hexadien ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Hexa-1,5-diene
A13650.14 A13650.22 A13650.36
A13650.14EA 36.6 EUR
A13650.14 A13650.22 A13650.36
1,5-Hexadien ≥98%
1,5-Hexadien
Purity: 98% CAS No.: 592-42-7 Molecular Formula: CH2=CHCH2CH2CH=CH2 Formula Weight: 82.15 Flash Point: -27°(-16°F) Refractive Index: 1.4040 Odour: Turpentine-like Melting Point: -141° Boiling Point: 58-60° Beilstein Reference: 1731106 UN No.: 2458 MDL No.: MFCD00008666
Formel: C₆H₁₀
Molecular Weight: 82.15 g/mol
Siedepunkt: 58…60 °C
Schmelzpunkt: –141 °C
Dichte: 0.692
Flammpunkt: –27 °C (–16 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008666
CAS-Nummer: 592-42-7
EINECS: 209-754-7
UN: 2458
ADR: 3 II