L(-)-Äpfelsäure ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
A13702.22 A13702.30 A13702.36
A13702.22EA 58.2 EUR
A13702.22 A13702.30 A13702.36
L(-)-Äpfelsäure ≥97%
L(-)-Äpfelsäure
Formel: C₄H₆O₅
Siedepunkt: 322 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 100…106 °C
Dichte: 1,60
Flammpunkt: 220 °C (428 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064213
CAS-Nummer: 97-67-6
EINECS: 202-601-5
Merck Index: 14,5707