EEDQ (Ethyl-N-(2-ethoxy-1,2-dihydrochinolin)carboxylat) ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
A13724.09 A13724.18 A13724.30
A13724.09EA 46.2 EUR
A13724.09 A13724.18 A13724.30
EEDQ (Ethyl-N-(2-ethoxy-1,2-dihydrochinolin)carboxylat) ≥99%
EEDQ (Ethyl-N-(2-ethoxy-1,2-dihydrochinolin)carboxylat)
Purity: 99% CAS No.: 16357-59-8 Molecular Formula: C14H17NO3 Formula Weight: 247.29 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 63-66° Boiling Point: 125-128°/0.1mm Beilstein Reference: 533048 Merck Reference: 14,3518 MDL No.: MFCD00006703
Formel: C₁₄H₁₇NO₃
Siedepunkt: 125…128 °C (0,1 mmHg)
Schmelzpunkt: 63…66 °C
MDL: MFCD00006703
CAS-Nummer: 16357-59-8
EINECS: 240-418-2
Merck Index: 14,3518