Geraniol ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
A13736.0B A13736.18 A13736.30
A13736.0BEA 351 EUR
A13736.0B A13736.18 A13736.30
Geraniol ≥97%
Geraniol
Purity: 97% CAS No.: 106-24-1 Molecular Formula: C10H18O Formula Weight: 154.25 Flash Point: 101°(213°F) Refractive Index: 1.4760 Odour: Floral Melting Point: -15° Boiling Point: 114-115°/12mm Beilstein Reference: 1722456 Merck Reference: 14,4403 MDL No.: MFCD00002917
Formel: C₁₀H₁₈O
Siedepunkt: 114…115 °C (12 mmHg)
Schmelzpunkt: –15 °C
Dichte: 0,884
Flammpunkt: 101 °C (213 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002917
CAS-Nummer: 106-24-1
EINECS: 203-377-1
Merck Index: 14,4403